Learn More
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, Ir 62 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
558.00 CHF - 2495.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-83-9 |
---|---|
Summenformel | Cl3Ir |
Molekulargewicht (g/mol) | 298.57 |
MDL-Nummer | MFCD00011063 |
InChI-Schlüssel | DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion |
PubChem CID | 24815 |
IUPAC-Name | Iridiumtetrachlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11346528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012158.03 |
1 g |
558.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012158.06 |
5 g |
2495.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10025-83-9 | |
298.57 | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
24815 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] |
Cl3Ir | |
MFCD00011063 | |
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion | |
Iridiumtetrachlorid |
Spezifikation
Iridium(IV) chloride | |
10025-83-9 | |
Pulver | |
Cl3Ir | |
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
Iridiumtetrachlorid | |
24815 | |
Hygroskopisch |
763°C (decomposition) | |
Schwarz bis Braun | |
99.95% (Metal basis) | |
MFCD00011063 | |
It is insoluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] | |
298.57 | |
298.56 | |
Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder |
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-044-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen