Learn More
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, Ir 62 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium(IV) chloride |
Schmelzpunkt | 763°C (decomposition) |
Farbe | Schwarz bis Braun |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 298.56 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Aussehen | Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U23K030 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 012158.03,012158.06 |
W16F015 | Analysenzertifikat | 30/01/2024 | 012158.03,012158.06 |
Q16E039 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012158.03,012158.06 |
K07L29 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012158.03,012158.06 |
P18A034 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012158.03,012158.06 |