Learn More
Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
462.00 CHF - 6845.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-88-5 |
---|---|
Summenformel | Ir |
Molekulargewicht (g/mol) | 192.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011062 |
InChI-Schlüssel | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
PubChem CID | 23924 |
ChEBI | CHEBI:49666 |
IUPAC-Name | Iridium |
SMILES | [Ir] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10614712
|
Thermo Scientific Acros
198095000 |
500 mg | Glasflasche |
462.00 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10713534
|
Thermo Scientific Acros
198090100 |
10 g | Glasflasche |
6845.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7439-88-5 | |
192.22 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
23924 | |
Iridium |
Ir | |
MFCD00011062 | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
CHEBI:49666 | |
[Ir] |
Spezifikation
Iridium | |
7439-88-5 | |
Ir | |
02,228; 09,257 | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
[Ir] | |
192.22 | |
CHEBI:49666 | |
Spurenmetallbasis |
Grau | |
99.9% | |
MFCD00011062 | |
15, 5129 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
Iridium | |
23924 | |
192.2 | |
Amorphes Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Entzündbarer Feststoff.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Iridium, powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.