Learn More
Thermo Scientific™ IPTG-Lösung, gebrauchsfertig
Induzieren der Expression von Genen unter der Kontrolle des Lac Operons bei Klonierung und Proteinexpressionsverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ R1171
96.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
96.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11863943
  • 145.00 CHF / 10 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid) ist ein äußerst stabiles synthetisches Lactose-Analogon. Es inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Es wird gemeinsam mit X-Gal (#R0941) zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Er inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Wird gemeinsam mit X-Gal zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Die gebrauchsfertige wässrige 100 mM IPTG-Lösung ist nicht toxisch, stabil, 0,22 μm-Membran-filtriert und eignet sich zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Isopropylthiogalactosid
Proteinexpression
10 x 1,5 ml
0,1 M
IPTG-Lösung
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2809169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR1171
Chargennummer2789361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR1171
Chargennummer2789379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR1171
Chargennummer2832471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR1171
Chargennummer2849356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR1171
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    17
    Stunden
    16
    Minuten
    11
    Sekunden
    56
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
    Tage
    21
    Stunden
    16
    Minuten
    11
    Sekunden
    56
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Tage
    7
    Stunden
    16
    Minuten
    11
    Sekunden
    56
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IPTG-Lösung, gebrauchsfertig > 10 x 1,5 ml