Learn More
Memmert™ Inkubator IPP mit Peltier-Kühlung und zweifachem Display
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
Marke: Memmert™ IPP55plus
3146.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Die Prozesszeit beginnt erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
- Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
- Drei frei wählbare Temperaturwerte
- Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
- Programmspeicherung bei Stromausfall
- AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
- Optischer und akustischer Alarm
Spezifikation
CE | |
Acero inoxidable | |
Deutscher Typ | |
Gekühlter Inkubator | |
Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C | |
0,1 °C | |
585 mm | |
784 mm | |
330 mm | |
51 kg | |
115/230 V |
53 l | |
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl | |
0 °C bis 70 °C | |
Hochauflösendes TFT-Farb-Doppeldisplay mit Touchscreen | |
2 | |
585 mm B x 787 mm H | |
400 mm | |
400 mm | |
72 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Videos
-
Memmert Peltier-cooled incubators IPP
Brochure technique
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Technical Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Incubateurs
DateigrößeVersion: 3.3 MB
Incubators
DateigrößeVersion: 4.5 MB
MAXIMUM ENERGY EFFICIENCY, PRECISION
DateigrößeVersion: 1.2 MB
MAXIMUM DΓÇÖEFFICIENCE ËNERGËTIQUE
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
22Stunden
14Minuten
27Sekunden
1Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Inkubator IPP mit Peltier-Kühlung und zweifachem Display > Fassungsvermögen:53 L; 4 Einlegeböden; 1 Raster
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur