Learn More
BINDER™ Serie KT - Kühlinkubatoren, mit Peltier-Technologie
Der KT kombiniert überzeugend gute Leistungen mit beeindruckender Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Der KT Inkubator ist modern in der Anwendung und schont die Proben.
Marke: BINDER™ 9020-0311
3182.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Temperaturbereich: +4 °C bis +100 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Elektrische Kühlung mit Peltier Modul
- Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Anzeige über LCD-Monitor
- Eingabe über Taster/Drehknopf
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 Gestelle aus Edelstahl
- Stapelbar
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Datenaufzeichnung und USB-Schnittstelle
Spezifikation
1.9 cu. ft. | |
15 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
APT.line™ Technologie | |
Edelstahl | |
Keine | |
Temperaturbereich 4°C über Raumtemperatur bis 100°C | |
LCD-Display | |
400 x 334 x 400 mm | |
26 in. | |
400 mm | |
400 mm | |
63 kg | |
200 V | |
1,8 A |
33.1 lb. | |
KT053-230 V, Standard, Serie KT – Kühlbrutschränke mit Peltier Technologie, 53 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
53 l | |
Kein Sensor | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./5 | |
NEMA 5-20P | |
Kühlinkubator | |
KT053-230 V | |
680 x 695 x 635 mm | |
660 mm | |
635 mm | |
334 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 10 A | |
0,4 kW | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%