Learn More
Memmert™ IPP Kühlbrutschrank mit Peltier-Kühlung, 53 l, Edelstahl
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
Marke: Memmert™ IPP55
2823.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von 0 bis +70 °C
- 5 Modellgrößen (32 bis 749 Liter Volumen)
- 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Standardmäßige Doppeltüren bei allen Modellen: Verhindert Kontamination und Temperaturabfälle und ermöglicht gleichzeitig optimale Sicht auf den empfindlichen Inhalt durch die große Glasinnentür
- Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für schnellen Energietransfer und optimale Temperaturverteilung
Serviceleistungen
Drei Jahre
Spezifikation
CE | |
Acero inoxidable | |
0 °C bis 70 °C | |
Hochauflösendes TFT-Farbdisplay | |
2 | |
330 x 400 x 400 mm | |
400 mm | |
400 mm | |
72 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
53 l | |
Deutscher Typ | |
Gekühlter Inkubator | |
Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C | |
0,1 °C | |
585 mm | |
787 mm | |
330 mm | |
51 kg | |
115/230 V |
Videos
-
Memmert Peltier-cooled incubators IPP
Brochure technique
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Technical Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Incubateurs
DateigrößeVersion: 3.3 MB
Incubators
DateigrößeVersion: 4.5 MB
MAXIMUM ENERGY EFFICIENCY, PRECISION
DateigrößeVersion: 1.2 MB
MAXIMUM DΓÇÖEFFICIENCE ËNERGËTIQUE
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ IPP Kühlbrutschrank mit Peltier-Kühlung, 53 l, Edelstahl > Fassungsvermögen: 53 l; 4 Einlegeböden; 1 Raster
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur