Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker
Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
105.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 984 ft. |
Länge (metrisch) | 299,9 m |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
Durchmesser (metrisch) | 2,54 cm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10286413
|
Brady™
066030 |
IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker | Kunstharz | 1,57 in. |
105.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10715556
|
Brady™
066263 |
BBP72 Etikettendrucker, BBP81 Etikettendrucker, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 | Harz | 2,36 in. |
150.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Brady IP Thermotransferdruckern
- Scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Beständig gegen Verschmieren und Chemikalien
- Bänder inklusive Spindel
Bestellinformation
Lieferung auf Rolle (299.92 m/984 Fuß).
Spezifikation
Blau | |
299,9 m | |
2,54 cm | |
Farbseite außen | |
Je 1 |
984 ft. | |
1 in. | |
Farbband | |
RoHS 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG |