Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker
Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
Marke: Brady™ 066030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Brady IP Thermotransferdruckern
- Scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Beständig gegen Verschmieren und Chemikalien
- Bänder inklusive Spindel
Bestellinformation
Lieferung auf Rolle (299.92 m/984 Fuß).
Spezifikation
Blau | |
Kunstharz | |
1,57 in. | |
40 mm | |
2,54 cm | |
Farbband | |
Farbseite außen | |
Je 1 |
IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker | |
984 ft. | |
299,9 m | |
1 in. | |
Druckerband für Thermotransferdrucker der 4300 Serie, schwarz – Für Brady IP-Drucker geeignet | |
Spindel | |
RoHS 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG | |
IP-R4306 |