Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker
Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
Marke: Brady™ 066263
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Brady IP Thermotransferdruckern
- Scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Beständig gegen Verschmieren und Chemikalien
- Bänder inklusive Spindel
Bestellinformation
Lieferung auf Rolle (299.92 m/984 Fuß).
Spezifikation
Blau | |
Harz | |
2,36 in. | |
60 mm | |
2,54 cm | |
Farbband | |
RoHS 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG | |
R6400 |
BBP72 Etikettendrucker, BBP81 Etikettendrucker, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 | |
984 ft. | |
299,9 m | |
1 in. | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz | |
Farbseite außen | |
Je 1 |