Learn More
A&D Weighing Waage der Ion BM-Serie
Die BM Ion-Serie. Einführung der innovativen Mikrowaage von A&D Weighing. Genaue Messung für präzises Wiegen mit Mikrogramm-Ablesbarkeit.
4910.00 CHF - 15560.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO |
---|---|
Anschlusstyp | RS-232 C und Quick USB |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige |
Typ | Mikroanalysewaage |
Breite (metrisch) | 259 mm |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16418365
![]() |
A&D Weighing
BM-252 |
2,1 g/5,2 g | 0,01 mg |
7490.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16630982
![]() |
A&D Weighing
BM-20 |
22 g | 0,001 mg |
15560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16640982
![]() |
A&D Weighing
BM-200 |
220 g | 0,1 mg |
4910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16650982
![]() |
A&D Weighing
BM-22 |
5,1 g/22 g | 0,001 mg/0,01 mg |
13810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16660982
![]() |
A&D Weighing
BM-300 |
320 g | 0,1 mg |
5330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16670982
![]() |
A&D Weighing
BM-500 |
520 g | 0,1 mg |
5710.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16854591
![]() |
A&D Weighing
BM-5 |
5,2 g | 1 μg |
15085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16864591
![]() |
A&D Weighing
BM-5D |
2,1 g/5,2 g | 0,001 mg/0,01 mg |
12850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einfache, lüfterlose Beseitigung statischer Elektrizität durch einen eingebauten Ionisator
- Antistatischer Windschutz
- Serienmäßig ausgestattet mit dem Tischwindabweiser AD-1676 (medium) (BM-5/5D)
- Großer Wägeraum für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Eingebaute Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdrucksensoren
- Verriegelbare Schiebetüren, die einen effizienten Betrieb mit beiden Händen ermöglichen
- Motorisierte Kalibrierung mit einer internen Masse:
- Automatisch ausgelöst aufgrund von Temperaturschwankungen
- Ausgelöst durch den Bediener
- Deutlich sichtbares, weiß hinterleuchtetes LCD
- Speicher: bis zu 200 Datensätze
- Standardzubehör für AD-1688: spezieller USB-Stick zur Aufzeichnung von Wägedaten sowie von Umweltparametern in MS Excel-lesbare Dateien
- 12 Wägeeinheiten: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pcs (Zählen), %.
- Spezielle Schalen/Halterungen für BM-5/5D/20/22:
- Kleine Pfannen zur Probenahme kleinster Mengen
- Halterungen für PM-Filter
- Halterungen für Mikrozentrifugenröhrchen
- Optionales Kit zur Prüfung der Pipettengenauigkeit
- Schnittstellen:
- RS-232C (Standard)
- Schnell-USB (Standard)
- Ethernet (optional)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO | |
Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige | |
259 mm |
RS-232 C und Quick USB | |
Mikroanalysewaage | |
326 mm |