Learn More
A&D Weighing Waage der Ion BM-Serie
Die BM Ion-Serie. Einführung der innovativen Mikrowaage von A&D Weighing. Genaue Messung für präzises Wiegen mit Mikrogramm-Ablesbarkeit.
Marke: A&D Weighing BM-300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache, lüfterlose Beseitigung statischer Elektrizität durch einen eingebauten Ionisator
- Antistatischer Windschutz
- Serienmäßig ausgestattet mit dem Tischwindabweiser AD-1676 (medium) (BM-5/5D)
- Großer Wägeraum für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Eingebaute Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdrucksensoren
- Verriegelbare Schiebetüren, die einen effizienten Betrieb mit beiden Händen ermöglichen
- Motorisierte Kalibrierung mit einer internen Masse:
- Automatisch ausgelöst aufgrund von Temperaturschwankungen
- Ausgelöst durch den Bediener
- Deutlich sichtbares, weiß hinterleuchtetes LCD
- Speicher: bis zu 200 Datensätze
- Standardzubehör für AD-1688: spezieller USB-Stick zur Aufzeichnung von Wägedaten sowie von Umweltparametern in MS Excel-lesbare Dateien
- 12 Wägeeinheiten: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pcs (Zählen), %.
- Spezielle Schalen/Halterungen für BM-5/5D/20/22:
- Kleine Pfannen zur Probenahme kleinster Mengen
- Halterungen für PM-Filter
- Halterungen für Mikrozentrifugenröhrchen
- Optionales Kit zur Prüfung der Pipettengenauigkeit
- Schnittstellen:
- RS-232C (Standard)
- Schnell-USB (Standard)
- Ethernet (optional)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO | |
320 g | |
0,1 mg | |
BM-300 | |
3,5 s | |
259 mm |
RS-232 C und Quick USB | |
Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige | |
± 0,3 mg | |
0,2 mg | |
Mikroanalysewaage | |
326 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A&D Weighing Waage der Ion BM-Serie > 320 g x 0,1 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur