Learn More
Iodotrimethylplatin(IV), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14364-93-3 | C3H9IPt | 367.10 g/mol
276.00 CHF - 496.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14364-93-3
Summenformel C3H9IPt
Molekulargewicht (g/mol) 367.10
MDL-Nummer MFCD00013702
InChI-Schlüssel ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide
PubChem CID 11824720
IUPAC-Name Carbanid;iodplatin
SMILES [CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11393688
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039286.02
0.5 g
276.00 CHF
0.50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11383688
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039286.03
1 g
496.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
They are used as catalysts in organic reactions. It is used in chemical, organic Intermediates research. They are used as platinum group compounds for the preparation of materials suitable for industrial applications, mainly in electronics as coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Iodotrimethylplatin(IV), Thermo Scientific Chemicals