Learn More
Iodotrimethylplatin(IV), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393688
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodotrimethylplatin(IV), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393688
0.5 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Artikelnummer. 11393688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039286.02
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14364-93-3 | C3H9IPt | 367.10 g/mol
They are used as catalysts in organic reactions. It is used in chemical, organic Intermediates research. They are used as platinum group compounds for the preparation of materials suitable for industrial applications, mainly in electronics as coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14364-93-3
Summenformel C3H9IPt
Molekulargewicht (g/mol) 367.10
MDL-Nummer MFCD00013702
InChI-Schlüssel ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide
PubChem CID 11824720
IUPAC-Name Carbanid;iodplatin
SMILES [CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodotrimethylplatinum(IV)
Farbe Orange bis Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.5 g
Strukturformel (CH3)3PtI
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.It is sparingly soluble ether,alcohol,acetone or light petroleum.
Formelmasse 367.09
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air & Light Sensitive
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10177329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039286.02,039286.03,039288.MD
ChargennummerG17S002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039286.02,039286.03,039288.MD
ChargennummerM22B036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number039286.02,039286.03,039288.MD
ChargennummerL27P08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number039286.02,039286.03,039288.MD
ChargennummerJ11S004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number039286.02,039286.03,039288.MD
Name des Produkts
Iodotrimethylplatin(IV), Thermo Scientific Chemicals >