Learn More
Iodacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
58.40 CHF - 215.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 624-75-9
Summenformel C2H2IN
Molekulargewicht (g/mol) 166.949
MDL-Nummer MFCD00001886
InChI-Schlüssel VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3nMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69356
IUPAC-Name 2-Iodacetonitril
SMILES C(C#N)I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11332256
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.09
10 g
58.40 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11342256
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.18
50 g
215.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodacetonitril wird zur Alkylierung von Nukleophilen verwendet. Es durchläuft Reformatsky- und Wittig-artige Reaktionen mit Aldehyden.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Alkohol, Aceton, Äther. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Hexan.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4° C. lagern. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Licht und Basen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Iodacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals