Learn More
Iodacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342256
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342256
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11342256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03634.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodacetonitril wird zur Alkylierung von Nukleophilen verwendet. Es durchläuft Reformatsky- und Wittig-artige Reaktionen mit Aldehyden.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Alkohol, Aceton, Äther. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Hexan.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4° C. lagern. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Licht und Basen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-75-9
Summenformel C2H2IN
Molekulargewicht (g/mol) 166.949
MDL-Nummer MFCD00001886
InChI-Schlüssel VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC-Name 2-Iodacetonitril
SMILES C(C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetonitrile
Dichte 2.306
Siedepunkt 70°C to 72°C (10 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Strukturformel ICH2CN
Brechungsindex 1.574
Menge 50 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1734628
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Formelmasse 166.95
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Iodacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >