Learn More
Iodoessigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15179263
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Iodoessigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15179263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15179263
Marke: Thermo Scientific Acros 307590010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54907-61-8
Summenformel C4H4I2O3
Molekulargewicht (g/mol) 353.88
MDL-Nummer MFCD00001080
InChI-Schlüssel RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
IUPAC-Name (2-iodoacetyl)2-iodoacetat
SMILES C(C(=O)OC(=O)CI)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetic Anhydride
Schmelzpunkt 43.0°C to 49.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (ICH2CO)2O
Menge 1 g
UN-Nummer 3261
Formelmasse 353.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0463200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Artikelnummer307590010,307592500
ChargennummerA0455940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Artikelnummer307590010,307592500
ChargennummerA0414392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer307590010,307592500
ChargennummerA0406504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer307590010,307592500
ChargennummerA0416310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer307590010,307592500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodoacetic anhydride
Name des Produkts
Iodoessigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >