Learn More
Iodoessigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10043720
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodoessigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10043720
Marke: Thermo Scientific Acros 307592500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54907-61-8
Summenformel C4H4I2O3
Molekulargewicht (g/mol) 353.88
MDL-Nummer MFCD00001080
InChI-Schlüssel RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
IUPAC-Name (2-iodoacetyl)2-iodoacetat
SMILES C(C(=O)OC(=O)CI)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetic anhydride
Schmelzpunkt 43.0°C to 49.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (ICH2CO)2O
Menge 250 mg
Formelmasse 353.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Iodoessigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >