Learn More
Iodtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-44-1 | Cl3I | 233.254 g/mol
38.40 CHF - 366.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 865-44-1 |
---|---|
Summenformel | Cl3I |
Molekulargewicht (g/mol) | 233.254 |
MDL-Nummer | MFCD00036291 |
InChI-Schlüssel | PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade |
PubChem CID | 70076 |
IUPAC-Name | Trichlor-$l^{3}-iodan |
SMILES | ClI(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15482418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56005.06 |
5 g |
38.40 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15492418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56005.14 |
25 g |
118.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15402428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56005.22 |
100 g |
366.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenIodtrichlorid kann zur Einführung von Jod und Chlor bei organischen Synthesen verwendet werden. Es wird auch als topisches Antiseptikum und als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich mit Zersetzung.
Hinweise
Lichtempfindlich. Lagerung bei -20 °C.
Chemical Identifiers
865-44-1 | |
233.254 | |
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N | |
70076 | |
ClI(Cl)Cl |
Cl3I | |
MFCD00036291 | |
iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade | |
Trichlor-$l^{3}-iodan |
Specifications
Iodine trichloride | |
Cl3I | |
MFCD00036291 | |
14,5020 | |
Soluble with decomposition. | |
ClI(Cl)Cl | |
233.254 | |
233.26 | |
Lichtempfindlich |
865-44-1 | |
ICl3 | |
UN3085 | |
iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade | |
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N | |
Trichlor-$l^{3}-iodan | |
70076 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H272-H314-H318
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 212-739-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
- Iodine trichloride
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Iodine chloride