Learn More
Iodtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15482418
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482418
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15482418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56005.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 865-44-1 | Cl3I | 233.254 g/mol
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodtrichlorid kann zur Einführung von Jod und Chlor bei organischen Synthesen verwendet werden. Es wird auch als topisches Antiseptikum und als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich mit Zersetzung.
Hinweise
Lichtempfindlich. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-44-1
Summenformel Cl3I
Molekulargewicht (g/mol) 233.254
MDL-Nummer MFCD00036291
InChI-Schlüssel PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
PubChem CID 70076
IUPAC-Name Trichlor-$l^{3}-iodan
SMILES ClI(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine trichloride
Menge 5 g
Strukturformel ICl3
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,5020
Löslichkeitsinformationen Soluble with decomposition.
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine trichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodine chloride
Name des Produkts
Iodtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >