Learn More
Jodlösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, 0.05 M I2 (0.1 N)
55.63 CHF - 59.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Summenformel | I2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 253.81 |
MDL-Nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
InChI-Schlüssel | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode |
PubChem CID | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15633540
|
Honeywell-Fluka
318981-100ML |
100 ml |
59.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15643540
|
Honeywell-Fluka
318981-500ML |
500 ml |
55.63 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Chemische Identifikatoren
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Spezifikation
Iodlösung | |
I2 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
Diiod | |
807 | |
253.81 mol | |
1.034 g/ml bei 25 °C |
7553-56-2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
0.05 M |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H373
- Iodine solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: iodine