Learn More
Jodlösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodlösung |
Menge | 100 ml |
Beilstein | 3587194 |
IUPAC-Name | Diiod |
Formelmasse | 253.81 mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 M |
Dichte | 1.034 g/ml bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine solution
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur