Learn More
Jod, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99.8 bis 100.5 %
40.94 CHF - 2315.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15600660
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
03002-25G
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15680650
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
03002-100G
100 g
106.55 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15610660
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
03002-500G
500 g
448.68 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15620660
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
03002-6X100G
6 x 100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15690650
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
03002-1KG
1 kg
660.21 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15630660
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
03002-6X1KG
6 x 1 kg
2315.45 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P273-P280-P305 + P351 + P338-P314
H312 + H332-H315-H319-H335-H372-H400
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1575000
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jod, Puriss., Honeywell Fluka™