Learn More
Jod, Puriss., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iod |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP |
Menge | 1 kg |
UN-Nummer | 3495 |
Beilstein | 3587194 |
IUPAC-Name | Diiod |
Formelmasse | 253.81 mol |
Reinheit (%) | 99.8 bis 100.5 % |
Güte | puriss. |
Dampfdruck | 0.31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38.7 °C) |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jod, Puriss., Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur