Beschreibung
ICl is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 96°C to 98°C |
Chemischer Name oder Material | Iodine Chloride |
Schmelzpunkt | 25°C to 27°C |
Physikalische Form | Kristallin/flüssig |
Menge | 100 g |
Beilstein | 3902972 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide. |
Formelmasse | 162.36 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Dichte | 3.1822 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S27K040 | Analysenzertifikat | 09/07/2024 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
Y01J013 | Analysenzertifikat | 07/11/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
W12J003 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
W12J002 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
10246980 | Analysenzertifikat | 16/06/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36,039104 |