Learn More
Iodmonochlorid, 1 M-Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
92.66 CHF - 409.04 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Namenshinweis 1, 0M solution in dichloromethane
CAS 7790-99-0, 75-09-2
Farbe Braun bis Orange
Physikalische Form Lösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10692043
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
370741000
100 mL Glasflasche
92.66 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10582252
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
370748000
800 mL Glasflasche
409.04 CHF
800 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Iodmonochlorid, 1 M-Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals