Learn More
Iodmonochlorid, 1 M-Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 370748000
407.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10582252
  • 409.04 CHF / 800 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number370741000,370748000
ChargennummerA0395417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number370741000,370748000
ChargennummerA0414564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number370741000,370748000
ChargennummerA0406295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number370741000,370748000
ChargennummerA0440523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2022 Catalog Number370741000,370748000
Name des Produkts
Iodmonochlorid, 1 M-Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals > 800 ml-Glasflasche