Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR-Klonierungskit, ohne kompetente Zellen
Eine einfache Methode für die hocheffiziente (> 80 %) Klonierung von PCR-Produkten mit stumpfen Enden, die mit thermostabilen Proofreading-DNA-Polymerasen amplifiziert wurden
520.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm Nicht enthalten
Klonierungsmethode Blunt PCR
Inhalt und Lagerung Zero Blunt™ PCR-Klonierungskits enthalten linearisierten pCR™-Blunt-Vektor, ExpressLink™ T4-DNA-Ligase, 5 x ExpressLink™ T4-DNA-Ligase-Puffer, Kontroll-Template, dNTPs, steriles Wasser sowie M-13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer.
Alle Komponenten sind bei –20 °C zu lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Format Kit
Produktlinie TOPO™, Zero Blunt™
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Zero Blunt™ PCR Cloning Kits enthalten: Linearisierter pCR™-Blunt-Vektor, ExpressLink™ T4-DNA-Ligase, 5x ExpressLink™ T4-DNA-Ligase-Puffer, Kontrollvorlage, dNTPs, steriles Wasser sowie M13-Vorwärts- und Rückwärts-Primer. Kompetente Zellkits enthalten chemisch kompetente One Shot™ E. coli, S.O.C.-Medium und ein supergewickeltes Kontrollplasmid.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10453792
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
K275020
20 Reaktionen
520.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10072532
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
K275040
40 Reaktionen
990.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Zero Blunt™ PCR-Klonierungskit nutzt den vielseitig verwendbaren Klonierungsvektor pCR™-Blunt und ExpressLink™ T4-DNA-Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von 5 Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen.
Der pCR-Blunt Vektor bietet:
  • EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts zur Exzision von Inserts
  • T7-Promoter/Primer-Stelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
  • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für Sequenzierung oder PCR-Screening
Funktionsweise der Zero Blunt PCR-Klonierung
Das Zero Blunt PCR Cloning Kit ermöglicht die Klonierung von PCR-Fragmenten – oder eines beliebigen DNA-Fragments – mit glatten Enden (blunt ends), mit einem schwachen Hintergrund nicht rekombinanter Klone. Der pCR-Blunt Vektor enthält das tödliche E. coliccdB-Gen, fusioniert mit dem C-Terminus von LacZα (Bernard et al., 1994). Die Ligation eines PCR-Produkts mit glattem Ende unterbricht die Expression der lacZα-ccdB-Genfusion, wodurch nur das Wachstum von positiven Rekombinanten nach der Transformation ermöglicht wird. Zellen, die nicht rekombinanten Vektor enthalten, werden getötet, wenn das Transformationsgemisch plattiert wird.
Kit-Konfigurationen
Das Zero Blunt PCR-Klonierungskit wird in einer Vielzahl von Konfigurationen angeboten: Mit One Shot™ TOPO10 chemisch kompetenten E. coli (K2700-20 und K2700-40) und ohne kompetente Zellen (K2750-20 und K2750-40) in Kitgrößen mit 20 und 40 Reaktionen.
  • Schnell und bequem: 5-minütige Ligation bei Raumtemperatur
  • Effizient: Gen ccdB für positive Selektion führt zu > 80 % Klonen mit korrektem Insert
  • Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Zeocin™-Resistenz für eine flexible Antibiotikaauswahl
Klonierung, PCR-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Nicht enthalten
Zero Blunt™ PCR-Klonierungskits enthalten linearisierten pCR™-Blunt-Vektor, ExpressLink™ T4-DNA-Ligase, 5 x ExpressLink™ T4-DNA-Ligase-Puffer, Kontroll-Template, dNTPs, steriles Wasser sowie M-13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer.
Alle Komponenten sind bei –20 °C zu lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
TOPO™, Zero Blunt™
T7
Blunt PCR
Kit
PCR-Klonierungskit
Blunt DNA-Klonierungsvektoren
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR-Klonierungskit, ohne kompetente Zellen