Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR-Klonierungskit, ohne kompetente Zellen
Eine einfache Methode für die hocheffiziente (> 80 %) Klonierung von PCR-Produkten mit stumpfen Enden, die mit thermostabilen Proofreading-DNA-Polymerasen amplifiziert wurden
Marke:  Invitrogen™ K275040
741.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
686.70 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10072532
  • 1030.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Zero Blunt™ PCR Cloning Kits enthalten: Linearisierter pCR™-Blunt-Vektor, ExpressLink™ T4-DNA-Ligase, 5x ExpressLink™ T4-DNA-Ligase-Puffer, Kontrollvorlage, dNTPs, steriles Wasser sowie M13-Vorwärts- und Rückwärts-Primer. Kompetente Zellkits enthalten chemisch kompetente One Shot™ E. coli, S.O.C.-Medium und ein supergewickeltes Kontrollplasmid.
Beschreibung
Beschreibung
Das Zero Blunt™ PCR-Klonierungskit nutzt den vielseitig verwendbaren Klonierungsvektor pCR™-Blunt und ExpressLink™ T4-DNA-Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von 5 Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen.
Der pCR-Blunt Vektor bietet:
  • EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts zur Exzision von Inserts
  • T7-Promoter/Primer-Stelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
  • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für Sequenzierung oder PCR-Screening
Funktionsweise der Zero Blunt PCR-Klonierung
Das Zero Blunt PCR Cloning Kit ermöglicht die Klonierung von PCR-Fragmenten – oder eines beliebigen DNA-Fragments – mit glatten Enden (blunt ends), mit einem schwachen Hintergrund nicht rekombinanter Klone. Der pCR-Blunt Vektor enthält das tödliche E. coliccdB-Gen, fusioniert mit dem C-Terminus von LacZα (Bernard et al., 1994). Die Ligation eines PCR-Produkts mit glattem Ende unterbricht die Expression der lacZα-ccdB-Genfusion, wodurch nur das Wachstum von positiven Rekombinanten nach der Transformation ermöglicht wird. Zellen, die nicht rekombinanten Vektor enthalten, werden getötet, wenn das Transformationsgemisch plattiert wird.
Kit-Konfigurationen
Das Zero Blunt PCR-Klonierungskit wird in einer Vielzahl von Konfigurationen angeboten: Mit One Shot™ TOPO10 chemisch kompetenten E. coli (K2700-20 und K2700-40) und ohne kompetente Zellen (K2750-20 und K2750-40) in Kitgrößen mit 20 und 40 Reaktionen.
  • Schnell und bequem: 5-minütige Ligation bei Raumtemperatur
  • Effizient: Gen ccdB für positive Selektion führt zu > 80 % Klonen mit korrektem Insert
  • Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Zeocin™-Resistenz für eine flexible Antibiotikaauswahl
Klonierung, PCR-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht enthalten
Zero Blunt™ PCR-Klonierungskits enthalten linearisierten pCR™-Blunt-Vektor, ExpressLink™ T4-DNA-Ligase, 5 x ExpressLink™ T4-DNA-Ligase-Puffer, Kontroll-Template, dNTPs, steriles Wasser sowie M-13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer.
Alle Komponenten sind bei –20 °C zu lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
TOPO™, Zero Blunt™
T7
Blunt DNA-Klonierungsvektoren
Blunt PCR
Kit
PCR-Klonierungskit
40 Reaktionen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR-Klonierungskit, ohne kompetente Zellen > 40 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.