Learn More
Invitrogen™ X-Gal
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase
115.00 CHF - 385.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11538746
|
Invitrogen™
15520034 |
100 mg | X-Gal-Substrat |
115.00 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10554973
|
Invitrogen™
15520018 |
1 g | X-Gal-Substrat |
385.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside) is a histochemical substrate for β-galactosidase. This substrate yields a blue precipitate upon hydrolysis, making it suitable for use in immunoblotting or immunocytochemical assays. Bacteria containing active β-galactosidase produce blue colonies when grown on plates containing X-Gal. X-Gal is supplied as white crystals and is soluble in dimethylformamide.
Dieses Substrat liefert bei der Hydrolyse einen blauen Niederschlag und eignet sich daher für immunblotting- oder immunzytochemische Assays. Bakterien, die aktive β-Galactosidase enthalten, erzeugen blaue Kolonien, wenn sie auf Platten mit X-Gal angebaut werden. X-Gal wird als weiße Kristalle geliefert und ist in Dimethylformamid löslich.
- Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
- Nachweisverfahren. Kolorimetrisch
- Cell-Permeabilität: Membrangängig
- Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.
Spezifikation
Kolorimetrisch |