Learn More
Invitrogen™ X-Gal
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase
Marke:  Invitrogen™ 15520034
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11538746
  • 106.00 CHF / 100 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside) is a histochemical substrate for β-galactosidase. This substrate yields a blue precipitate upon hydrolysis, making it suitable for use in immunoblotting or immunocytochemical assays. Bacteria containing active β-galactosidase produce blue colonies when grown on plates containing X-Gal. X-Gal is supplied as white crystals and is soluble in dimethylformamide.
Dieses Substrat liefert bei der Hydrolyse einen blauen Niederschlag und eignet sich daher für immunblotting- oder immunzytochemische Assays. Bakterien, die aktive β-Galactosidase enthalten, erzeugen blaue Kolonien, wenn sie auf Platten mit X-Gal angebaut werden. X-Gal wird als weiße Kristalle geliefert und ist in Dimethylformamid löslich.
  • Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
  • Nachweisverfahren. Kolorimetrisch
  • Cell-Permeabilität: Membrangängig
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5-brom-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactosid
Kolorimetrisch
Flasche
X-Gal-Substrat
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
X-Gal, membrangängig
Immunozytochemische Assays