Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandeltes Wasser
GREENER_CHOICE
Autoklaviert, um DEPC zu entfernen
Marke:  Invitrogen™ 750023
83.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10636503
  • 119.00 CHF / 1 Liter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • UltraPure DEPC-behandeltes Wasser eignet sich für den Einsatz mit RNA
  • Es wird durch Inkubation mit 0,1 % Diethylpyrocarbonat (DEPC) hergestellt. Steril gefiltert
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Molekularbiologie
DEPC-behandelt
Autoklaviert, membrangefiltert
UltraPure™
Flasche
1 l
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2881599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number750023
Chargennummer2767566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number750023
Chargennummer2595525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number750023
Chargennummer2639265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number750023
Chargennummer2538160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number750023
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandeltes Wasser > 1 l