Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandeltes Wasser Artikelnummer.: 11588636
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandeltes Wasser
Artikelnummer. p-4926507
4 x 1.25 mL, 4 Stück
Click to view available options
Menge:
4 x 1.25 mL
1 l
4 x 100 mL
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11588636
Marke: Invitrogen™ 10813012
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Autoklaviert, um DEPC zu entfernen
  • UltraPure DEPC-behandeltes Wasser eignet sich für den Einsatz mit RNA. Es wird durch Inkubation mit 0,1 % Diethylpyrocarbonat (DEPC) hergestellt. Steril gefiltert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 6 bis 8
Güte Molekularbiologie
Verpackung Rörchen
Behandlung(en) DEPC-behandelt
Menge 4 x 1.25 mL
Reinigungsverfahren Autoklaviert, membrangefiltert
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Produktlinie UltraPure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2878468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Artikelnummer10813012
Chargennummer2664891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Artikelnummer10813012
Chargennummer2664801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/03/2023 Artikelnummer10813012
Chargennummer2513629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Artikelnummer10813012
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandeltes Wasser >