Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase
DNA-abhängige RNA-Polymerase mit hoher Spezifität für Bakteriophagen-T7-Promoter-Sequenzen
1340.00 CHF - 2150.00 CHF
Spezifikation
Polymerase T7-RNA-Polymerase
Promoter T7
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: T7 RNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen mit 5X-Reaktionspuffer [200 mm Tris-HCl (pH 8.0), 40 mm MgCl geliefert2 , 10 mm Spermidin-(HCl)3 , 125 mm NaCl], Fläschchen mit 100 mm DTT.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10093062
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
18033019
2500 U
1340.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11528906
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
18033100
2 x 2500 U
2150.00 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Synthetisiert große Mengen RNA aus DNA, die in einen Transkriptionsvektor hinter einem T7-Promoter eingefügt wird. Ein technisches Informationsblatt zu T7-RNA-Polymerase ist verfügbar.
  • Applikation: Synthese von markierten und nicht markierten RNA-Transkripten.
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des T7-RNA-Polymerase-Gens auf einem Plasmid
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: 3'- und 5'-Exodeoxyribonuklease-, Ribonuklease- und DNA-Spaltungsassays; Leistungsfähigkeit in einer Transkriptionsreaktion
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert in 1 h bei 37 °C mit einem T7-Transkriptionsvektor als Template 1 nmol Ribonukleotid in säurefällbares Material
  • Einheiten-Reaktionsbedingungen: 40 mM Tris-HCl (pH 8,0), 25 mM NaCl, 8 mM MgCl2, 2 mM Spermidin-(HCl)3, 5 mM DTT, 0,4 mm ATP, 0,4 mm CTP, 0,4 mm GTP, 0,4 mm UTP, 1 μCi [3H]GTP, 1 μg SphI-Cut pT7L13, und Enzym in 50 μl für 10 min bei 37 °C
Zellfreie Proteinexpression für die Funktionsanalyse, zellfreie Proteinexpression für die Strukturanalyse, zellfreie (In-vitro) Expression, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
T7-RNA-Polymerase
T7
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase