Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase
DNA-abhängige RNA-Polymerase mit hoher Spezifität für Bakteriophagen-T7-Promoter-Sequenzen
Marke:  Invitrogen™ 18033019
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10093062
  • 1388.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: T7 RNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen mit 5X-Reaktionspuffer [200 mm Tris-HCl (pH 8.0), 40 mm MgCl geliefert2 , 10 mm Spermidin-(HCl)3 , 125 mm NaCl], Fläschchen mit 100 mm DTT.
Beschreibung
Beschreibung
Synthetisiert große Mengen RNA aus DNA, die in einen Transkriptionsvektor hinter einem T7-Promoter eingefügt wird. Ein technisches Informationsblatt zu T7-RNA-Polymerase ist verfügbar.
  • Applikation: Synthese von markierten und nicht markierten RNA-Transkripten.
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des T7-RNA-Polymerase-Gens auf einem Plasmid
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: 3'- und 5'-Exodeoxyribonuklease-, Ribonuklease- und DNA-Spaltungsassays; Leistungsfähigkeit in einer Transkriptionsreaktion
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert in 1 h bei 37 °C mit einem T7-Transkriptionsvektor als Template 1 nmol Ribonukleotid in säurefällbares Material
  • Einheiten-Reaktionsbedingungen: 40 mM Tris-HCl (pH 8,0), 25 mM NaCl, 8 mM MgCl2, 2 mM Spermidin-(HCl)3, 5 mM DTT, 0,4 mm ATP, 0,4 mm CTP, 0,4 mm GTP, 0,4 mm UTP, 1 μCi [3H]GTP, 1 μg SphI-Cut pT7L13, und Enzym in 50 μl für 10 min bei 37 °C
Zellfreie Proteinexpression für die Funktionsanalyse, zellfreie Proteinexpression für die Strukturanalyse, zellfreie (In-vitro) Expression, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T7-RNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen mit 5X Reaktionspuffer [200 mM Tris-HCl (pH 8,0), 40 mM MgCl2, 10 mM Spermidin-(HCl)3, 125 mM NaCl], Fläschchen mit 100 mM DTT geliefert. Bei -20 °C lagern.
T7-RNA-Polymerase
2500 U
Nasseis
T7
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2985122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number18033019
Chargennummer2458167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18033019
Chargennummer2487322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18033019
Chargennummer2538961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18033019
Chargennummer2518239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18033019
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase > 2500 Einheiten