Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA-Gel-Färbemittel, 10.000 X Konzentrat in DMSO
Zeigt bei Bindung an RNA und niedrigem Hintergrund in Gelen helle Fluoreszenz an. Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA Gel-Färbemittel 10.000x Konzentrat in DMSO ist ideal für die Verwendung mit Formaldehyd/Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen.
916.00 CHF - 1904.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert
Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator.
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff SYBR Green II
Produkttyp RNA-Gelfärbemittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10535203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
S7564
500 μl
916.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10463252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
S7568
1 mL
1584.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11550746
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
S7586
20 x 50 μl
1904.00 CHF
100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Empfindliche Nukleinsäure-Gelfärbung, die hell fluoresziert wird, wenn sie an RNA und niedrigen Hintergrund in Gelen gebunden wird. SYBR Green II RNA ist ideal für die Verwendung mit Formaldehyd-/Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen mit Laserscannern oder Standard-UV-Transilluminatoren. 500 μl färben 50 Mini-Gele.
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
• Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert
Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator.
Fluoreszenz
RNA-Gelfärbemittel
RNA
In-Gel-Detektion
SYBR Green II
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA-Gel-Färbemittel, 10.000 X Konzentrat in DMSO