Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA-Gel-Färbemittel, 10.000 X Konzentrat in DMSO
Zeigt bei Bindung an RNA und niedrigem Hintergrund in Gelen helle Fluoreszenz an. Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA Gel-Färbemittel 10.000x Konzentrat in DMSO ist ideal für die Verwendung mit Formaldehyd/Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen.
Marke:  Invitrogen™ S7586
1269.39 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11550746
  • 1904.00 CHF / 100 Mikroliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
SYBR Green II RNA-Gel-Färbemittel ist einer der empfindlichsten Farbstoffe, die für den Nachweis von RNA in elektrophoretischen Gelen mit Laserscannern oder Standard-UV-Transilluminatoren bekannt sind. Es ist deutlich empfindlicher als Ethidiumbromid, das am häufigsten verwendete Färbemittel zum Nachweis von Nukleinsäuren in Gelen.
Erhältlich in drei praktischen Verpackungen:
  • 500 μl (färbt 50 Mini-Gele)
  • 1 ml (färbt 100 Mini-Gele)
  • 20 × 50 μl (je 5 Mini-Gele): vermeidet Abfall bei der Verarbeitung von weniger Mini-Gelen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert
Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator.
Fluoreszenz
RNA-Gelfärbemittel
Raumtemperatur
In-Gel-Detektion
SYBR Green II
20 x 50 μl
RNA
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA-Gel-Färbemittel, 10.000 X Konzentrat in DMSO > 20 x 50 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.