Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Direct cDNA Labeling System
Ein Mikroarray-Markierungskit
Marke: Invitrogen™ L101502
Includes: Das SuperScript™ Direct cDNA Markierungsmodul enthält SuperScript™ III Reverse Transkriptase, Anchored Oligo(dT), Random Primer, Kontroll-RNA, 5x Erststrang-Puffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-Gemisch und DEPC-behandeltes Wasser. Das SuperScript™ Direct cDNA Labeling System enthält alle Komponenten, die für das SuperScript™ cDNA Labeling Module aufgelistet sind, sowie Aufreinigungssäulen, Ladepuffer, Waschpuffer und braune Entnahmeröhrchen.
Beschreibung
Das System kombiniert die Leistung von Superscript III reverser Transkriptase (RT) mit der Einfachheit der Direktmarkierung, um eine stark fluoreszierend markierte cDNA zu erhalten, die Ihre anfängliche mRNA-Probe genau darstellt. Bei dieser Methode wird das Anchored Oligo(dT) an das mRNA-Template gebunden. SuperScript III RT breitet sich von der Primingstelle aus und enthält fluoreszierende dNTPs zur direkten Herstellung markierter cDNA. Vorlagen-RNA wird durch Basishydrolyse abgebaut. Freie Nukleotide und andere Kontaminanten werden vor der Hybridisierung zu einem Mikroarray mit Aufreinigungssäulen entfernt.
- Hohe cDNA-Ausbeute ohne zusätzlichen Enzym-„Spike“
- Hohe Signalintensitäten
- Ein schnelles und einfaches Protokoll, das den Arbeitsaufwand minimiert und hervorragende Reproduzierbarkeit bietet
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Kennzeichnung, Expression Array-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligo-Synthese
Spezifikation
cDNA-Markierungssystem | |
Das SuperScript™ Direct cDNA-Markierungsmodul enthält SuperScript™ III Reverse Transkriptase, Anchored Oligo(dT), Random Primer, Kontroll-RNA, 5x Erststrang-Puffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-Gemisch und DEPC-behandeltes Wasser. Das SuperScript™ Direct cDNA Labeling System enthält alle Komponenten, die für das SuperScript™ cDNA Labeling Module aufgelistet sind, sowie Aufreinigungssäulen, Ladepuffer, Waschpuffer und braune Entnahmeröhrchen. Lagern Sie Aufreinigungssäulen, Ladepuffer und Waschpuffer bei Raumtemperatur. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5 | |
cDNA | |
RNA | |
30 Reaktionen |
Fluoreszent | |
cDNA (markiert) | |
Nein | |
Direkte Markierung | |
SuperScript™ |