Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare GC-Säule die ideale Wahl.
Marke:  Thermo Scientific™ 26099-5780
703.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15237488
  • 706.57 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-1MS GC-Säule die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Entwickelt für hervorragende Leistung:unpolare, 100 % Dimethyl-PolysiloxaneÄquivalent zu USP G2Außergewöhnlich niedrige BleedAnwendungen:HydrocarbonsPolychlorierte Biphenyle (PCBs)Drogen des AbuseGasoline Bereichs Organische Stoffe (GROs)RaffinerieeEssential oilsPestizidA Sprung vorwärts in Leistung mit niedriger Bleed und überlegener Inertheit:Geringer Grundlinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit verbesserter Auflösung der Säule, minimiertes Säulenbluten, verlängert die Lebensdauer und verlängert die Säulenblutung. Dies führt zu höherer Produktivität.Die Verringerung des Säulenblutes erhöht die Reproduzierbarkeit der stationären Phase über die Zeit, was zu einer besseren Reproduzierbarkeit von Durchlauf zu Durchlauf und von Charge zu Charge führt.Die hervorragende Inertheit gewährleistet eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit, Besonders für hochaktive oder schwer zu analysierende Verbindungen.Empfohlen für:HydrocarbonsGROsDrogen von AbusePCBsAlternative Verwendungen:Chlorierte aromaticsOrganochlorpesticideOrganophosphoresPesticidesPolyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)ParaffinsPolywaxrethroidsSemivolatilesXylenesSimilar To:RXI™-1msdb-1mshp-1PS-1SPVF™™-1ms-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen
0,18 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS für Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelverunreinigungen, PCB-Kongenere und Aroclor-Mischungen, GC/MS für die simulierte Destillation, Drogen, Erdgasodorantien, ätherische Öle und Pestizide
20 m
TG-1 MS 20 m x 0,18 mm x 0,18 µm
0,18 mm
TraceGOLD
G2
0,18 µm
Nichtpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.