Learn More
Invitrogen™ S.O.C. Mittel
Wird im letzten Schritt der bakteriellen Zelltransformation verwendet, um eine maximale Transformationseffizienz der E. coli-Zellen zu erzielen
Marke:  Invitrogen™ 15544034
104.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
109.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11528896
  • 139.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S.O.C. Das Medium wird in 10 Fläschchenen zu je 10 ml als Flüssigmedium mit folgender Zusammensetzung geliefert: 2 % Trypton, 0,5 % Hefeextrakt, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 mM MgSO4 und 20 mM Glucose
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Escherichia coli
Flasche
Gebrauchsfertig
Steril
10 ml-Flasche
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Enthält 10 Flaschen mit je 10 ml SOC-Medium
S.O.C.
Rückgewinnungsmedium
E. coli
10 x 10 ml-Flaschen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3033109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15544034
Chargennummer2944676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15544034
Chargennummer3003552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15544034
Chargennummer2421842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15544034
Chargennummer2461332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15544034
Name des Produkts
Invitrogen™ S.O.C. Mittel > 10 x 10 ml