Learn More
Corning™ SOC-Medium
Maximiert die Transformationseffizienz von E. coli-fähigen Zellen
Marke: Corning™ 46-003-CR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Zur Maximierung der Transformationseffizienz kompetenter E. coli-Zellen | |
2 % Trypton, 0.5 % Hefeextrakt, 0.4 % Glukose, 10 mm NaCl, 2.5 mm KCl, 5 mm MgCl2, 5 mm MgSO4 | |
10 x 10 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ SOC-Medium > SOC-Medium, 10/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur