Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid MiniPrep-Kit
Verunreinigungen werden mit dem Waschpuffer entfernt
191.00 CHF - 860.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 20 mg/mL
Säulentyp Spin-Säule
Inhalt und Lagerung • Resuspension buffer
• RNase A (20 mg/mL)
• Lysis buffer
• Precipitation buffer
• Wash buffers
• TE buffer
• Spin columns in wash tubes
• Elution tubes
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Resuspensionspuffer (R3)
RNase A (20 mg/ml)
Lysepuffer (L7)
Fällungspuffer (N4)
Waschpuffer (W9)
Waschpuffer (W10)
TE-Puffer (TE)
Zentrifugationssäulen
Wasch- und Rückgewinnungsröhrchen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10553293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
K210010
50 Aufreinigungen
191.00 CHF
50 Ansätze
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10694823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
K210011
250 Aufreinigungen
860.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
Das PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit wurde speziell für die schnelle Isolierung sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA aus E. coli entwickelt, die in rund 30 Minuten mithilfe von Silica-Membran-Säulen erfolgt. Merkmale des PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:
  • Schnell – Gebrauchsfertige Plasmid-DNA in rund 30 Minuten
  • Flexibel – Formate eignen sich für Vakuum- und Zentrifugationsplattformen
Zuverlässige und kostengünstige Isolierung von Plasmid-DNA
Das PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit ermöglicht die Isolierung von hochwertiger Plasmid-DNA aus 1–5 ml-Kulturen in 30–45 Minuten mit den PureLink™ Spin-Säulen. Diese Säulen nutzen eine spezielle Kieselgel-Membran, um bis zu 40 µg sequenzierfähiger Plasmid-DNA zu erzielen. Zellen werden über ein alkalisches Verfahren mit SDS lysiert, und das Lysat wird auf eine Kieselgel-Membran-Säule aufgetragen, welche die Plasmid-DNA selektiv bindet. Verunreinigungen werden mit Waschpuffern entfernt, und die Plasmid-DNA wird in einem TE-Puffer eluiert. Die eluierte DNA eignet sich für alle nachfolgenden Routineanwendungen.
Kompatibel mit flexiblen Formaten
Das PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kann mit einer Zentrifuge oder einem Vakuumverteiler zur Aufreinigung von Plasmid-DNA verwendet werden. In der Regel gilt für DNA, die mit dem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit isoliert wurde, ein A260/A280-Wert von > 1,80, wenn Proben in Tris-HCl (pH 7,5) verdünnt werden. Die DNA ist damit ausreichend frei von Proteinen, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten.
Isolierte DNA kann für eine Vielzahl nachgeschalteter Anwendungen verwendet werden
Plasmid-DNA, die mit dem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit aufgereinigt wurde, eignet sich für alle nachfolgenden Routineanwendungen, einschließlich Transformationen von Bakterien- und Säugetierzellen, DNA-Sequenzierung, Restriktionsenzymverdau, Klonierung und PCR.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
20 mg/mL
• Resuspension buffer
• RNase A (20 mg/mL)
• Lysis buffer
• Precipitation buffer
• Wash buffers
• TE buffer
• Spin columns in wash tubes
• Elution tubes
Kieselgel-Zentrifugationssäule
Plasmid-DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
PureLink™
Raumtemperatur
30 min bis 45 min
Spin-Säule
Zentrifugationssäule
Bakterienkultur
Sequenzierung der nächsten Generation, Klonierung, Sequenzierung, Nukleinsäure-Markierung, PCR, Transformation
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Schnell-Plasmid-MiniPrep-Kit
Plasmid-DNA
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid MiniPrep-Kit