Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid MiniPrep-Kit
Verunreinigungen werden mit dem Waschpuffer entfernt
Marke: Invitrogen™ K210011
583.62 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
668.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- Resuspensionspuffer (R3)
- RNase A (20 mg/ml)
- Lysepuffer (L7)
- Fällungspuffer (N4)
- Waschpuffer (W9)
- Waschpuffer (W10)
- TE-Puffer (TE)
- Zentrifugationssäulen
- Wasch- und Rückgewinnungsröhrchen
Beschreibung
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
Das PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit wurde speziell für die schnelle Isolierung sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA aus E. coli entwickelt, die in rund 30 Minuten mithilfe von Silica-Membran-Säulen erfolgt. Merkmale des PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:- Schnell – Gebrauchsfertige Plasmid-DNA in rund 30 Minuten
- Flexibel – Formate eignen sich für Vakuum- und Zentrifugationsplattformen
Das PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit ermöglicht die Isolierung von hochwertiger Plasmid-DNA aus 1–5 ml-Kulturen in 30–45 Minuten mit den PureLink™ Spin-Säulen. Diese Säulen nutzen eine spezielle Kieselgel-Membran, um bis zu 40 µg sequenzierfähiger Plasmid-DNA zu erzielen. Zellen werden über ein alkalisches Verfahren mit SDS lysiert, und das Lysat wird auf eine Kieselgel-Membran-Säule aufgetragen, welche die Plasmid-DNA selektiv bindet. Verunreinigungen werden mit Waschpuffern entfernt, und die Plasmid-DNA wird in einem TE-Puffer eluiert. Die eluierte DNA eignet sich für alle nachfolgenden Routineanwendungen.
Kompatibel mit flexiblen Formaten
Das PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kann mit einer Zentrifuge oder einem Vakuumverteiler zur Aufreinigung von Plasmid-DNA verwendet werden. In der Regel gilt für DNA, die mit dem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit isoliert wurde, ein A260/A280-Wert von > 1,80, wenn Proben in Tris-HCl (pH 7,5) verdünnt werden. Die DNA ist damit ausreichend frei von Proteinen, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten.
Isolierte DNA kann für eine Vielzahl nachgeschalteter Anwendungen verwendet werden
Plasmid-DNA, die mit dem PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit aufgereinigt wurde, eignet sich für alle nachfolgenden Routineanwendungen, einschließlich Transformationen von Bakterien- und Säugetierzellen, DNA-Sequenzierung, Restriktionsenzymverdau, Klonierung und PCR.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
20 mg/mL | |
• Resuspensionspuffer • RNase A (20 mg/ml) • Lysepuffer • Fällungspuffer • Waschpuffer • TE-Puffer • Spin-Säulen in Waschröhrchen • Elutionsröhrchen |
|
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
Bakterienkultur | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Klonierung, Sequenzierung, Nukleinsäure-Markierung, PCR, Transformation | |
250 Aufreinigungen | |
PureLink™ | |
250 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA |
Spin-Säule | |
Zentrifugationssäule | |
Mini | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Schnell-Plasmid-MiniPrep-Kit | |
Raumtemperatur | |
30 min bis 45 min |
Sicherheit und Handhabung
- PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid