Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid-Midiprep-Kit
Keine organischen Lösungsmittel, Ethidiumbromid oder Cäsiumchlorid
333.00 CHF - 586.00 CHF
Spezifikation
Format Säule
Isolation Technology Anionenaustauschharz
Probentyp Bakterienkultur
Elutionsvolumen 5 ml
Endprodukttyp BAC-DNA, Plasmid-DNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
10083762
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
K210004
25 Aufreinigungen
333.00 CHF
1191 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10388702
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
K210005
50 Aufreinigungen
586.00 CHF
50 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Säule
Bakterienkultur
BAC-DNA, Plasmid-DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
100–200 µg (mittelgroß) Plasmid-DNA
Plasmid-MidiPrep-Kit
Raumtemperatur
PureLink™
350µ g
Anionenaustauschharz
5 ml
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC
PureLink™
Transfektionsgrad
BAC-DNA, Plasmid-DNA
2 h
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid-Midiprep-Kit