Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid-Midiprep-Kit
Keine organischen Lösungsmittel, Ethidiumbromid oder Cäsiumchlorid
Marke: Invitrogen™ K210004
232.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
228.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit ist für die Isolation von für Transfektion geeigneter Plasmid-DNA aus E. coli konzipiert. Das Midiprep Kit Protokoll erzielt in der Regel 100–350 µg Plasmid-DNA aus 15–25 ml Bakterienkultur mit einer Reinheit, die vergleichbar mit zwei Durchläufen durch einen Cäsiumchloridgradienten ist.
- Arbeits- und Zeitersparnis – keine Notwendigkeit für zusätzliche Schritte zum Entfernen von Endotoxin und anderen Kontaminanten
- Hochreines Produkt mit wenig Endotoxin – rein genug für die Transfektion von Säugetierzellen
- Vielseitigkeit – Aufreinigung jeder Art und Größe von Plasmid-DNA, einschließlich BAC-, Bacmid- und ssM13-DNA
- Die PureLink HiPure Plasmid-DNA-Reinigungssätze verwenden ein patentiertes Anionenaustausch-Harz für die Aufreinigung von Plasmid-DNA auf ein Niveau-Äquivalent von zwei Durchgängen durch CsCl-Gradienten
- Das Harz kombiniert eine hervorragende Kapazität mit einer hohen Durchflussrate, einer hohen Auflösung, einer hohen Ausbeute und einer effizienten Endotoxin-Entfernung
- Plasmid-Vorbereitungen können üblicherweise in weniger als 2 Stunden abgeschlossen werden
- Im Gegensatz zu Cäsiumchlorid-Gradienten-Protokollen verwenden PureLink HiPure Plasmid-Aufreinigungssysteme keine lästigen Lösungsmittel für die Arbeit mit und Entsorgung von
- Normalerweise weist Plasmid-DNA, hergestellt unter Verwendung des PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kits, ein A260/A280-Verhältnis von größer als 1,80 auf, was darauf hinweist, dass die DNA weitgehend frei von Proteinen ist, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten
- Die Endotoxin-Niveaus liegen in der Regel innerhalb von 0,1–1 EU/µg, sodass diese Plasmid-DNA ideal für die Säugetierzellen-Transfektion geeignet ist
- Die Aufreinigungszeit beträgt zwei Stunden
Amplified Fragment Length Polymorphism-AFLP™, Bacterial Artificial Chromosome (BAC)-Fingerprinting, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, DNA-Sequenzierung, Fragmentanalyse, Midiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 100 ml Resuspensionspuffer (R3) • 550 µl RNase A • 100 ml Lysepuffer (L7) • 100 ml Fällungspuffer (N3) • 250 ml Äquilibrierpuffer (EQ1) • 500 ml Waschpuffer (W8) • 125 ml Elutionspuffer (E4) • 15 ml TE-Puffer • 25 HiPure Säulen • 5 Säulenhalter Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. |
|
Anionenaustauschharz | |
5 ml | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
25 Aufreinigungen | |
100–200 µg (mittelgroß) Plasmid-DNA | |
Plasmid-MidiPrep-Kit | |
Transfektionsgrad | |
BAC-DNA, Plasmid-DNA | |
2 h |
Säule | |
Bakterienkultur | |
BAC-DNA, Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC | |
PureLink™ | |
25 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
PureLink™ | |
350µ g |
Sicherheit und Handhabung
- PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide