Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Keine organischen Lösungsmittel, Ethidiumbromid oder Cäsiumchlorid
275.00 CHF - 684.00 CHF
Spezifikation
Format Säule
Isolation Technology Anionenaustauschharz
Umfang Maxi
Probentyp Bakterienkultur
Elutionsvolumen 15 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
10257072
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
K210006
10 Aufreinigungen
275.00 CHF
10 Ansätze
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10464402
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
K210007
25 Aufreinigungen
684.00 CHF
25 Ansätze
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Säule
Maxi
15 ml
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC
PureLink™
Transfektionsgrad
BAC-DNA, Plasmid-DNA
2 h
Anionenaustauschharz
Bakterienkultur
BAC-DNA, Plasmid-DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
> 200 µg (große) Plasmid-DNA
Plasmid-MaxiPrep-Kit
Raumtemperatur
PureLink™
1000 μg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit