Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperMix-UDG für quantitative PCR
Ist ein gebrauchsfertiges Gemisch für die hochspezifische quantitative Echtzeit-DNA-Amplifikation mit UDG zur Verhinderung einer Verschleppungskontamination (1,2).
Marke: Invitrogen™ 11730025
Includes: 2x Konzentration [40 mM Tris-HCl (pH 8.4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 800 μM dUTP, 40 Einheiten/ml UDG, 60 Einheiten/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, Stabilisatoren], Fläschchen mit 50 mM MgCl2
Beschreibung
- Hochempfindlich und spezifisch
- Ermöglicht Reaktionen bei Raumtemperatur
- Einfach zu verwenden: Fügen Sie einfach Template und fluorogene Primer oder Sonden für den Nachweis hinzu
- Enthält ein Fläschchen mit 50 mM MgCl2 zur Aufnahme einer Vielzahl von Primer-/Template-PCR-Systemen
- Kompatibel mit den meisten Echtzeit-Instrumenten
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Trockeneis.
Spezifikation
Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG wird in einer 2X-Konzentration geliefert [40 mM Tris-HCl (pH 8,4), 100 mmol KCl, 6 mmol MgCl2, 400 µmol dATP, 400 µmol dCTP, 400 µmol dGTP, 800 µmol dUTP, 40 Einheiten/ml UDG, 60 Einheiten/ml Platinum™ Taq DNA-Polymerase, Stabilisatoren]. Ein Fläschchen mit 50 mmol MgCl2 wird ebenfalls mitgeliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. | |
Hoch | |
Standard | |
Platinum™ | |
500 reactions | |
500 Reaktionen | |
500 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
SuperMix-UDG für quantitative PCR | |
Trockeneis | |
Genexpression | |
DNA (genomisch), cDNA |