Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperMix-UDG für quantitative PCR
Ist ein gebrauchsfertiges Gemisch für die hochspezifische quantitative Echtzeit-DNA-Amplifikation mit UDG zur Verhinderung einer Verschleppungskontamination (1,2).
Marke:  Invitrogen™ 11730017
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10432502
  • 748.00 CHF / 100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 2x Konzentration [40 mM Tris-HCl (pH 8.4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 800 μM dUTP, 40 Einheiten/ml UDG, 60 Einheiten/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, Stabilisatoren], Fläschchen mit 50 mM MgCl2
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochempfindlich und spezifisch
  • Ermöglicht Reaktionen bei Raumtemperatur
  • Einfach zu verwenden: Fügen Sie einfach Template und fluorogene Primer oder Sonden für den Nachweis hinzu
  • Enthält ein Fläschchen mit 50 mM MgCl2 zur Aufnahme einer Vielzahl von Primer-/Template-PCR-Systemen
  • Kompatibel mit den meisten Echtzeit-Instrumenten
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Trockeneis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG wird in einer 2X-Konzentration geliefert [40 mM Tris-HCl (pH 8,4), 100 mmol KCl, 6 mmol MgCl2, 400 µmol dATP, 400 µmol dCTP, 400 µmol dGTP, 800 µmol dUTP, 40 Einheiten/ml UDG, 60 Einheiten/ml Platinum™ Taq DNA-Polymerase, Stabilisatoren]. Ein Fläschchen mit 50 mmol MgCl2 wird ebenfalls mitgeliefert. Bei -20 °C lagern. Garantiert stabil für 60 Tage bei ordnungsgemäßer Lagerung.
Garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
Hoch
Standard
Platinum™
100 reactions
100 Reaktionen
100 Reaktionen
Primer-Sonde
qPCR
7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
SuperMix-UDG für quantitative PCR
Trockeneis
Genexpression
DNA (genomisch), cDNA
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2894777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11730017
Chargennummer2485837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11730017
Chargennummer2544958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11730017
Chargennummer2596673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11730017
Chargennummer2634795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11730017
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ SuperMix-UDG für quantitative PCR > 100 Reaktionen