Learn More
Invitrogen™ One Shot™ ccdB Survival™ 2 T1R kompetente Zellen
Geeignet für die Vermehrung von Plasmiden, die das ccdB-Gen enthalten
Marke: Invitrogen™ A10460
201.67 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
212.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: ccdB Survival2 T1R-kompetente Zellen: 11 Fläschchen, je 50 μl, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 1 Flasche, 6 ml
Beschreibung
One Shot ccdB Survival 2 T1R chemisch kompetente Zellen sind für die Verwendung mit dem Gateway™ Vektor-Konvertierungssystem und für die Propagation von Gateway™ Destination-, Donor- und superhelikalen Entry-Vektoren bestimmt. Die Transformationseffizienz beträgt > 1 x 109 Transformanten/μg Plasmid-DNA. Der ccdB Survival™ 2 T1R E. coli-Stamm ist vom TOP10-Stamm abgeleitet.
- Resistenz gegen das ccdB-Genprodukt
- Resistenz gegen T1- und T5-Phagen (tonA/fhuA-Phänotyp)
- Unterstützt die Hochausbeute-Vorbereitung superhelikaler Plasmid-DNA (endA1-Phänotyp)
- Weniger unspezifische Rekombination geklonter DNA (recA1-Phänotyp)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Streptomycin) | |
Ja | |
ccdB vector propagation | |
Ja | |
Ja | |
Rörchen | |
11 x 50 μl |
F'-Episom fehlt | |
Ja | |
Enthält: • ccdB Survival™2 T1R-kompetente Zellen: 11 Fläschchen, je 50 µl • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
One Shot™ |