Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Ermöglicht eine schnelle Transformation im praktischen 96-Well Format
963.00 CHF - 8580.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10656313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C409601
1 Platte
963.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10276592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C409605
5 Platten
4563.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10709384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C409610
10 Platten
8580.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente E. coli verfügt über eine Transformationseffizienz von > 1 x 108 KBE/μg mit Kontrollplasmid-DNA. MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente Zellen sind in einer 96-Stripwell-Platte (50 μl-Aliquoten) verpackt, um die Transformation von Bakterien mit mittlerem und hohem Durchsatz zu vereinfachen.
  • Flexibel – entwickelt für die Klonierung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
  • Kompatibel mit genomischer DNA – die mcrA-Mutation unterstützt die effiziente Transfektion methylierter DNA
  • Praktisch: Das lacZΔM-15 Allel ermöglicht ein schnelles Blau-Weiß-Screening von Transfektanten auf Platten, die X-Gal oder Bluo-Gal enthalten
  • Effizient: Die endA1-Mutation reduziert die Aktivität der Endonuklease und verbessert so die Ausbeute an Plasmid-DNA
  • Zuverlässig: Die recA1-Mutation reduziert unerwünschte Rekombination
Für andere Transformationsoptionen mit hohem Durchsatz wählen Sie MultiShot formatierte kompetente Zellen oder wenden Sie sich für Informationen zu benutzerdefinierten Formatierungsoptionen an den Kundendienst.
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
Kompetente Zelle
Ja
Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Ja
High-Copy-Plasmid
Ja
Nein
F'-Episom fehlt
Ja
Yes (Streptomycin)
Geeignet für hohe Durchsätze
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Trockeneis
MultiShot™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.